Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food L/S™
Code produit 11806694
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11806694 13 1 pièce
11826694 14 1 pièce
11715108 25 1 pièce
11821435 16 1 pièce
11841435 17 1 pièce
11851435 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11806694 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640213
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour l’industrie agro-alimentaire, et les secteurs des produits laitiers
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries agroalimentaire, des produits laitiers et des boisso
  • La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,031 in
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,51 in
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Norprene Tubes alimentaires