Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Norprene™ Food I/P™
Code produit 11869591 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
88
89
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11869591 88 1 pièce
11721239 89 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11869591 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640288
Expédition estimée: 19-11-2026
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ est idéale pour les industries de l’alimentation, des produits la
  • Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 12,7 mm
Matériau Norprene
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Industries alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides
Taille de la tubulure 88
Débit 0,02 à 17 L/min
Tuyau cannelé 1/2 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 35 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tube de pompe