Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompe Norprene™ I/P™
Code produit 11725029 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11725029 26 1 pièce
11785148 73 1 pièce
11721389 82 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11725029 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640426
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Avec une durée de vie de 10 000 heures, elle est plus performante que les autres tubes
Avec une durée de vie de 10 000 heures, elle est plus performante que les autres tubulures
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Norprene (A 60 G)
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV)
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à 4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in.
Couleur Noire opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mmHg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Type de produit Tube de pompe