Learn More
Masterflex™ Ensemble d’engrenages de rechange L/S™ pour entraînements de 6 à 600 tr/min.
Code produit 11809721 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
6 à 600 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
11809721 6 à 600 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11809721 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0755309
Expédition estimée: 15-01-2027
Tirez le meilleur profit de vos pièces de rechange et kits d’entretien de votre entraînement Masterflex™
  • Faciles à installer, ces kits d’entretien évitent les temps d’arrêt coûteux de la tête de pompe à engrenages
  • Convient à une utilisation avec les entraînements 6 à 600 tr/min L/S™ Masterflex™
Spécification
Type Pièces de rechange
Vitesse 6 à 600 tr/min