Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Viton™ L/S™
Code produit 11750469
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
17
18
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11750469 17 1 pièce
11760469 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11750469 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641217
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez les performances de vos têtes de pompe Masterflex™ L/S™ avec cette tubulure extrudée de précision. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Viton™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une conformité FDA, le transfert d’acides et de solvants et les travaux sous haute température.
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S—précision du débit et longévité de la tubulure garanties.
  • Bonne résistance chimique
  • Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
  • Noir opaque
  • Conforme FDA et ADCF.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Viton
Longueur totale (métrique) 750 cm
À utiliser avec (application) applications alimentaires ou de laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Taille de la tubulure 17
Débit 2,8 à 1700 ml/min.
Tuyau cannelé 1/4 in
Hauteur (métrique) 6,7 m
Couleur Noire opaque
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Type de produit Tube de pompe