Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Chem-Durance™ Bio L/S™
Code produit 11856943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
15m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11856943 13 1 pièce
11866943 14 1 pièce
11876943 16 1 pièce
11896943 17 15m
11806953 18 1 pièce
11886943 25 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11856943 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0644213
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une excellente résistance aux produ
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Convient à une large gamme d’applications chimiques, limitant ainsi le nombre de formulations de tubulure dont vous avez besoin à portée de main. La faible spallation maintient la pureté du liquide. L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure.
  • Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux
  • Conforme aux normes USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
  • Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
  • Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
  • Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
  • Conformes aux normes USP classe VI
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Chem-Durance Bio
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et biotechnologiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tube de pompe