Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Viton™ L/S™
Code produit 11790499 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11790499 24 1 pièce
11780499 15 1 pièce
11700509 35 1 pièce
11710509 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11790499 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641224
Expédition estimée: 04-12-2026
Améliorez les performances de vos têtes de pompe Masterflex™ L/S™ avec cette tubulure extrudée de précision. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Viton™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une conformité FDA, le transfert d’acides et de solvants et les travaux sous haute température.
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S—précision du débit et longévité de la tubulure garanties. La tubulure de précision haute performance est dotée d’une paroi plus épaisse améliorant la génération de la pression, la hauteur d’aspiration, la capacité à pomper des fluides visqueux et la durée de vie de la tubulure.
  • Bonne résistance chimique
  • Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
  • Noir opaque
  • Conforme FDA et ADCF.
Spécification
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Viton
Longueur totale (métrique) 762 cm
À utiliser avec (application) applications alimentaires ou de laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Quantité d’emballage 1 unité
Propriétés de résistance Acides, solvants organiques
Taille de la tubulure 24
Débit 2,8 à 1700 ml/min.
Tuyau cannelé 1/4 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Noire opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Type de produit Tube de pompe