Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™, modèles 230 VCA/50 Hz
Code produit 11892593 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,1 à 8 ml/min
0,3 à 24,17 ml/min.
0,6 à 48,33 ml/min.
1 à 80 ml/min.
1,5 à 116,67 ml/min
3 à 241.67 ml/min
Vitesse:
1,67 tr/min
10 tr/min
16,67 tr/min
25 tr/min
50 tr/min
5 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Vitesse Conditionnement
11892593 1,5 à 116,67 ml/min 25 tr/min 1 pièce
11806733 0,1 à 8 ml/min 1,67 tr/min 1 pièce
11802603 0,3 à 24,17 ml/min. 5 tr/min 1 pièce
11852593 0,6 à 48,33 ml/min. 10 tr/min 1 pièce
11812603 1 à 80 ml/min. 16,67 tr/min 1 pièce
11872593 3 à 241.67 ml/min 50 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11892593 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0754230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1853.18€
    522.25€ / 1 pièces
    Économisez 1330.93€
    71% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Produit des débits homogènes et reproductibles grâce à ces entraînements. L’entraînement à vitesse fixe L/S™ de Masterflex™ est empilable et idéal pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus. Sélectionnez un
Les entraînements acceptent cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3.
  • L’interrupteur d'alimentation éclairé situé à l’avant de l’entraînement indique que la pompe fonctionne
  • Les moteurs sont homologués UL et cUL et sont conformes à la norme CE
  • Les modèles 230 VCA comprennent une prise CEI320/CEE22
  • Les entraînements sont livrés avec un ensemble cordon/prise spécifique au pays
  • Le boîtier en acier peint est de type IP22
  • L’entraînement est protégé contre la chute verticale de l’eau
  • La vitesse d’entraînement peut varier de ±15 %, sous réserve des fluctuations de tension et de fréquence de ligne
Spécification
Alimentation électrique 230 VCA <1/25 hp <70 w
Débit 1,5 à 116,67 ml/min
Comprend Prise IEC320/CEE22
Hauteur totale (métrique) 118 mm
Longueur totale (métrique) 15,2 cm
Largeur totale (métrique) 134 mm
Contrôle de la vitesse ± 15%
Type Entraînement de pompe
Puissance <70 w
Vitesse 25 tr/min