Learn More
Masterflex™ Entraînement de pompe compact à vitesse variable L/S™
Code produit 11791349 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
115/230 VAC, 120 mA
12 Vcc
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
11791349 115/230 VAC, 120 mA 1 pièce
11765429 12 Vcc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11791349 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7720020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.79€
    979.21€ / 1 pièces
    Économisez 357.58€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces entraînements lorsque vous avez besoin de pomper du liquide à un débit plus élevé, dans un espace de laboratoire limité. L’entraînement de pompe à vitesse variable compacte L/S™ de MasterFlex™ offre des performances polyvalentes d
Les entraînements acceptent deux types de tête de pompe différents : Standard et EASY-LOAD™. La commande de vitesse à un seul tour et l’interrupteur marche/arrêt distincts avec indicateur d’alimentation vert maintiennent le réglage de la vitesse tout en mettant la pompe sous et hors tension. Un entraînement compact et empilable est parfait pour les petites zones de travail.
  • Le boîtier en acier peint est de type IP22. Le boîtier protège l’entraînement contre la chute verticale de l’eau
  • Le bouton Max permet d’actionner la pompe aux tr/min maximum— utilisée pour amorcer ou pour rincer rapidement la tubulure
  • Le moteur CC à aimant permanent réversible vous permet de pomper dans l’une ou l’autre direction
  • Options de commande à distance à l’arrière de la pompe
  • Démarrage/arrêt de la pmpe par fermeture de contact
Spécification
Alimentation électrique 115/230 VAC, 120 mA
Débit 2,1 à 560 ml/min.
Hauteur totale (métrique) 114 mm
Longueur totale (métrique) 13,6 cm
Largeur totale (métrique) 132 mm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse ±5 %
Type Entraînement de pompe
Tension 115/230 VCA
Vitesse 35–200 tr/min