Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique 8 canaux/4 rouleaux L/S™ avec tête de pompe à cartouche multicanal pour tubulure de précision L/S™
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et les modes de fonctionnement de la pompe—exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9,999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalle de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle) La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution
- Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
- Les modèles avec capteur de tête ouverte arrêtent le moteur d’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
- Débit de 0,0034 à 18 ml/min par canal avec ensemble de tubulures inclus—le débit dépend des tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, cETLus, ISO 1900:2008 |
| Canaux | 8 |
| Type de contrôle | Vitesse variable |
| Type d’affichage | LCD |
| Classification du boîtier | IP33 |
| Débit | 0,0034 à 18 ml/min |
| Motor Speed | 100 tr/min |
| Puissance (CV) | 1/10 hp |
| Comprend | Tubulure 06447-34, tête de pompe 07519-06, entraînement 07522-30, cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 |
| Modèle | Cartouche à quatre rouleaux et huit canaux L/S |
| Afficher plus |