Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe de précision PharMed™ BPT I/P™
Code produit 11866683 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11866683 26 1 pièce
11876683 73 1 pièce
11886683 82 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11866683 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0650826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    305.79€ / 1 pièces
    Économisez 42.21€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Utilisez cette tubulure pour pompes pour les cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que les applications pharmaceutiques. La tubulure pour pompe de précision Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales. Tubulure scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme Idéale pour les échantillons photosensibles
Utilisez cette tubulure pour pompes pour les cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que les applications pharmaceutiques.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales.La tubulure est scellable à chaud et possède des propriétés d’adhérence et de mise en forme.Idéale pour les échantillons photosensibles.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance Acides, solvants organiques
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à 4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in.
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Type de produit Tube de pompe