Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate
Code produit 11715168 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,21°ml/min.
0,8°ml/min.
1,7°ml/min.
2,8°ml/min.
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau du rotor Conditionnement
11715168 1,7°ml/min. Acier laminé à froid 1 pièce
11795158 0,21°ml/min. Acier laminé à froid 1 pièce
11785089 0,8°ml/min. Acier inoxydable 1 pièce
11725168 2,8°ml/min. Acier laminé à froid 1 pièce
11705099 2,8°ml/min. Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11715168 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0701520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.81€
    279.16€ / 1 pièces
    Économisez 590.65€
    67% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Utilisez cette tête de pompe pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard avec boîtier en polycarbonate Masterflex™ sont moulées avec précision pour s’adapter à
Utilisez cette tête de pompe pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard avec boîtier en polycarbonate Masterflex™ sont moulées avec précision pour s’adapter à
  • Choisissez une tête de pompe standard pour une tubulure de précision pour les applications courantes de transfert de liquide ou une tête de pompe standard pour une tubulure de précision haute performance pour une meilleure génération de pression et hauteur d’aspiration et la possibilité de pomper des fluides visqueux
  • Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS); CRS offre l’économie, tandis que SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
  • Les modèles –52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
  • La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie—parfait pour les applications à espace limité
  • Les têtes standard sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM. Appelez pour obtenir plus d’informations sur notre gamme de services OEM
  • Inclut : clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de longueur 15" (38 cm)
Spécification
Débit 1,7°ml/min.
À utiliser avec (application) Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
Comprend Clé de chargement des tubes, matériel de montage monocanal.
Modèle 07015-20
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 6,4 cm
Hauteur totale (métrique) 7,6 cm
Largeur totale (métrique) 7 cm
Quantité 1/boîte
Type de tubulure L/S 15
Type Tête de pompe standard
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Polycarbonate