Learn More
Masterflex™ Tête de pompe Easy-Load™ 3 avec boîtier en polypropylène
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- Plage de débit : 0,06 à 2300 ml/min en fonction du régime d’entraînement et de la taille des tubulures
- Chaque tête de pompe pour tubulure de pompe de précision accepte les six tailles de tubulure de précision : L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 et L/S 18
- La fonction de montage par verrou-torsion vous permet de monter et d’empiler des têtes en quelques secondes
- La plaque de montage incluse adapte Easy-Load 3 aux entraînements L/S
- La languette de blocage fixe la tête de pompe pendant le fonctionnement dans un sens ou dans l’autre
- Boîtier en polypropylène (PP) avec rotor CRS ou SS
- Le rotor CRS est plus économique tandis que le rotor SS offre une plus grande durabilité et une plus grande résistance chimique
Spécification
Spécification
| Débit | 0,06 à 2300 ml/min. |
| Modèle | 77800-50 |
| Nbre de rouleaux | 3 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Profondeur totale (métrique) | 7,8 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 12,1 cm |
| Largeur totale (métrique) | 8,8 cm |
| Matériau du rouleau | Acier laminé à froid |
| Type de tubulure | L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18, L/S 25 |
| Matériau du rotor | Acier laminé à froid |
| Afficher plus |