Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique L/S™ avec tête de pompe pour tubulure en PTFE
Code produit 11729779 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,75 à 65 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11729779 0,75 à 65 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11729779 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7791210
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transférez des solvants organiques agressifs et des liquides de haute pureté
  • Débit de 0,18 à 65 ml/min—le débit faible dépend des tr/min de l’entraînement et de la tubulure de 4 ou 6 mm de dia. ext.
  • Tubulure de pompe rigide conçue pour pomper les liquides à des pressions atteignant 100 psi (6,9 bar)
  • Occlusion réglable—serrez pour plus de pression, desserrez pour une durée de vie prolongée de la tubulure
  • Exposition limitée aux produits chimiques avec la tubulure en PTFE comme seule pièce en contact avec des liquides
Spécification
Description Entraînement de pompe
Débit 0,75 à 65 ml/min
Motor Speed 3 à 300 tr/min
Comprend Tête de pompe à tubulure en PTFE L/S™ 77390-00, kit de tubulure en PTFE 77390-60 et tête de pompe à vitesse variable L/S™ 07528–20 (3 à 300 tr/min).Le système comprend également deux adaptateurs de tuyaux NPT(M) de 0,25 po
Alimentation électrique 90/260 VCA, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz