Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate monocanal
Code produit 11705168 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,002 à 8 l/min.
0,06 à 36 ml/min.
0,21 à 130 ml/min.
0,8 à 480 ml/min.
1,7 à 1000 ml/min.
2,8 à 1700 ml/min.
3,8 à 2300 ml/min.
4,8 à 2 900 ml/min
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau du rotor Taille de la tubulure Conditionnement
11705168 0,8 à 480 ml/min. Acier laminé à froid 16 1 pièce
11785158 0,06 à 36 ml/min. Acier laminé à froid 13 1 pièce
11735168 3,8 à 2300 ml/min. Acier laminé à froid 18 1 pièce
11800090 2,8 à 1700 ml/min. Acier laminé à froid 24 1 pièce
11791199 3,8 à 2300 ml/min. Acier laminé à froid 35 1 pièce
11770299 4,8 à 2 900 ml/min Acier laminé à froid 36 1 pièce
11795059 0,002 à 8 l/min. Acier laminé à froid 73 1 pièce
11755148 0,002 à 8 l/min. Acier laminé à froid 82 1 pièce
11765089 0,06 à 36 ml/min. Acier inoxydable 13 1 pièce
11795089 1,7 à 1000 ml/min. Acier inoxydable 15 1 pièce
11775089 0,21 à 130 ml/min. Acier inoxydable 14 1 pièce
11811455 0,002 à 8 l/min. Acier inoxydable 19 1 pièce
11810090 2,8 à 1700 ml/min. Acier inoxydable 24 1 pièce
11715099 3,8 à 2300 ml/min. Acier inoxydable 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11705168 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0701620
Expédition estimée: 28-12-2026
Utilisez les tête de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
Utilisez les têtes de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
  • Tête de pompe économique haute précision pour tubulure de précision
  • Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
  • Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS)
  • La version CRS offre une économie, tandis que la version SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
  • Les modèles 52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
  • La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie
  • Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
Spécification
Dimensions (L x l x H) 7,6 H x 7 l x 6,4 cm P
Débit 0,8 à 480 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
Comprend Clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de 38 cm de long (15 po)
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 6,4 cm
Hauteur totale (métrique) 7,6 cm
Largeur totale (métrique) 7 cm
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier laminé à froid
Type de tubulure Tubulure L/S
Taille de la tubulure 16
Type Tête de pompe standard
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Polycarbonate