Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard L/S™ pour tubulure de précision L/S™, boîtier PPS, rotor SS
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
Idéal pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
- Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
- La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie—parfait pour les applications à espace limité
- Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
- Empilez jusqu’à quatre têtes en fonction des recommandations du fabricant de l’entraînement
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 7,6 H x 7 l x 6,4 cm P |
| Débit | 2,8 à 1700 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées |
| Comprend | Clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de 38 cm de long (15 po) |
| Nbre de canaux | 1 |
| Nbre de rouleaux | 3 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Profondeur totale (métrique) | 6,4 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 7,6 cm |
| Largeur totale (métrique) | 7 cm |
| Afficher plus |