Learn More
Masterflex™ Matériel d’installation de tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II
Description
Installation de quatre têtes de pompe au maximum sur un seul entraînement.Le matériel de montage en acier inoxydable Masterflex™ est conçu pour être utilisé avec les têtes de pompe L/S™ Easy-Load™ II.
- À utiliser avec les têtes de pompe Easy-Load II L/S
- Voir les spécifications individuelles de l’entraînement définies pour le nombre maximal de têtes à installer
- Le matériel d’installation est en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Montage L/S Easy-Load Partie de la tête de la pompe II |
| À utiliser avec | (1) L/S Easy-Load Capuchons de pompe II |
| Quantité | 2/boîte |
| Type | Matériel de montage |
| Matériau du coffret | Acier inoxydable |