Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à cartouche à rotor en acier inoxydable
Code produit 11875252 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,0005 à 41 ml/min.
0,0028 à 85 ml/min.
0,033 à 170 ml/min.
0,074 à 1400 ml/min.
0,074 à 1700 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11875252 0,033 à 170 ml/min. 1 pièce
11835272 0,0005 à 41 ml/min. 1 pièce
11825272 0,0028 à 85 ml/min. 1 pièce
11855252 0,074 à 1400 ml/min. 1 pièce
11868013 0,074 à 1700 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11875252 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0751915
Expédition estimée: 07-01-2027
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe à cartouche à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements rapides de tubulures rapides sans retirer la
  • Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
  • Mélangez des grandes et des petites cartouches—une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
  • Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
  • Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de 
  • 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
  • Incluent le matériel de montage et une clé hexagonale
Spécification
Débit 0,033 à 170 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour des changements rapides de la tubulure
Nbre de canaux 6
Nbre de rouleaux 6
Type d’occlusion Décalage, tangentielle, ajustable
Quantité 1/boîte
Type Tête de pompe à cartouche
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min