Learn More
Masterflex™ Système de pompe de précision sans balais I/P™ avec tête de pompe Easy-Load™
Code produit 11715289 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
8 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11715289 8 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11715289 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7796310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7560.00€
    5136.57€ / 1 pièces
    Économisez 2423.43€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce système pour obtenir précision et reproductibilité dans les applications de pompage péristaltique. Le système de pompe de précision sans balais I/P™ Masterflex™ avec tête de pompe Easy-Load™ prend en charge les applications e
  • Débit : 0,4 à 8,0 L/min. (0,11 à 2,1 gal/min) avec tubulure I/P™ 73 incluse
  • Le contrôle de la vitesse à trois tours offre précision et répétabilité
  • L’écran LED indique la vitesse en pourcentage avec une résolution de 1 %
  • Moteur sans balai 1/3hp
  • Le boîtier en acier et en aluminium revêtu d’époxy, de classe IP55, protège contre l’humidité, les produits chimiques et la poussière
  • Les entraînements compacts sont à la fois suffisamment légers pour la porter d’une main, et suffisamment puissant pour entraîner deux têtes de pompe
Specifications
Certifications/Conformité CE, cULus, ISO 9001:2008
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP55
Débit 8 l/min
Motor Speed 650 tr/min
Finition Revêtement époxy
Puissance (CV) 1/3-hp
Comprend Tête de pompe IP EsayLoad 77601 -10, tubulure 06429-73,10 pieds (3 m), entraînement 77410-10, Tygon LFLI/P73
Matériau Aluminium, acier
Modèle I/P Easy-Load
Type du moteur 1/3 hp sans balai
Tête de pompe Tête de pompe I/P Easy-Load 77602-10
Longueur totale (métrique) 330,2 mm
Largeur totale (métrique) 355,6 mm
Hauteur totale (métrique) 228,6 mm
Alimentation électrique 4,5/2,6 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Fréquence 50/60 Hz