Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert
Code produit 15487893
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,25 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
15487893 0,25 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15487893 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9688010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure de transfert Cole Parmer Masterflex™ est idéale pour une utilisation générale en laboratoire.
La tubulure de transfert Cole Parmer Masterflex est idéale pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
  • Offre une longue durée de vie, ne vieillira ni ne s’oxydera pas
  • S’adapte bien au verre et au métal
  • Coudes à courbes de petit rayon
  • Non toxiques
  • Conforme à la FDA et fabrication respectant les BPF
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à des applications uniques
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Matériau PharMed
Diamètre (impériale) externe 0,375 in
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Épaisseur (impériale) 0,063 in
Température min. de fonctionnement (impériale) 51°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Couleur Opaque
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 73°C
Type de produit Tubulure de transfert Masterflex