Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-LFL
Code produit 12863383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Type de produit:
Tubes pour pompe L/S
Tubulure pour pompe I/P
Conditionnement:
1 rouleau
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Type de produit unitSize
12863383 13 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12833393 26 Tubulure pour pompe I/P 1 rouleau
12853383 14 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12863393 70 Tubulure pour pompe I/P 1 rouleau
12893383 15 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12883383 17 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12803393 18 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12823393 25 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12843393 35 Tubes pour pompe L/S 1 rouleau
12873393 73 Tubulure pour pompe I/P 1 rouleau
12883393 82 Tubulure pour pompe I/P 1 rouleau
12823403 88 Tubulure pour pompe I/P 1 rouleau
12813403 89 Tubulure pour pompe I/P 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 12863383 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0644013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.19€
    118.54€ / 1 rouleaux
    Économisez 4.65€
    3% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes. La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette à l’usure ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes.La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’ad
  • Supérieur aux normes sanitaires USP classe VI et 3A
  • Conforme FDA
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
  • Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0.8┬ámm
Matériau Tygon E-LFL
Longueur totale (métrique) 7.62┬ám
À utiliser avec (application) Destiné à un usage général en laboratoire, prolonge la durée de vie grâce à des pompes à tubulure péristaltique
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8.8┬ám
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Transparent
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubes pour pompe L/S