Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II à 2 canaux pour tubulure de pompe de précision
Code produit 11883642 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,06 à 1000 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11883642 0,06 à 1000 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11883642 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7720260
Expédition estimée: 28-12-2026
Inutile d’empiler les têtes — obtenez deux canaux dans une tête
  • La tête à deux canaux vous permet de pomper deux canaux de débit synchrones (une rétention correcte nécessite l’utilisation de la tubulure de même taille dans chaque canal)
  • Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations.
  • La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie des tubulures.
  • Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (CRS)—Choisissez CRS pour l’économie ou SS pour une plus durabilité et une plus résistance accrues aux produits chimiques.
  • Chaque tête de pompe pour tubulure de pompe de précision accepte des tailles de tubulure L/S 13, L/S 14, L/S 16 et L/S 25. Affiche des débits de 0,06 à 1000 ml/min (1 à 600 tr/min).
Spécification
Débit 0,06 à 1000 ml/min.
Modèle 77202-60
Nbre de canaux 2
Nbre de rouleaux 4
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 7 cm
Hauteur totale (métrique) 12,1 cm
Largeur totale (métrique) 12,7 cm
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type de tubulure L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
Type Tête de pompe
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Sulfure de polyphénylène