Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603)
Code produit 13585610 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
L/S 13
L/S 14
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 73
L/S 15
L/S 36
Conditionnement:
1 pièce
15 M
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
13585610 L/S 15 15 M
13528990 L/S 13 1 pièce
13558990 L/S 14 1 pièce
13538990 L/S 16 15m
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15 M
13598990 L/S 36 1 pièce
13529000 L/S 73 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13585610 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0650915
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire. La tubulure pour pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Spécification
Diamètre (métrique) interne 4.8┬ámm
Matériau Tygon
Longueur totale (métrique) 15┬ám
À utiliser avec (application) Pour les applications g├⌐n├⌐rales de transfert
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure L/S 15
Débit 1.7 ├á 1000┬áml/min
Tuyau cannelé 3/16 in
Hauteur (métrique) 8.8┬ám
Couleur Concluant
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tube de pompe