Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Viton™ I/P™
Code produit 11720509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11720509 26 1 pièce
11730509 73 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11720509 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641226
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez-vous que votre tubulure est propre, exempte de défauts et qu’elle est conforme aux spécifications exactes. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Viton™ I/P™ est idéale pour les applications exigeant une conformité FDA, le transfert d’acides et de solvants et les travaux sous haute température.
Assurez-vous que votre tubulure est propre, exempte de défauts et qu’elle est conforme aux spécifications exactes.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Viton™ I/P™ est idéale pour les applications exigeant une conformité FDA, le transfert d’acides et de solvants et les travaux sous haute température.
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées—précision du débit et longévité de la tubulure garanties. La tubulure ferme a une durée de vie plus longue, une meilleure génération de pression, un élévateur à vide / aspiration plus puissant et une perméabilité au gaz plus faible que les tubulures plus douces.
Bonne résistance aux produits chimiques
Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
Blanc opaque
Conforme FDA et ADCF
inspecté visuellement et testé en usine
Spécification
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Viton
Longueur totale (métrique) 762 cm
À utiliser avec (application) applications alimentaires ou de laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Quantité d’emballage 1 unité
Propriétés de résistance Acides, solvants organiques
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à 4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Blanc opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Type de produit Tube de pompe