Learn More
MedChemExpress Mastoparan
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.47% |
| CAS | 72093-21-1 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 1478.91 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (22.54 mM∣Need ultrasonic) |