Learn More
3M™ Rouleau de tapis bordé
Code produit 17148650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Noir
Modèle:
Profil haut
Profil moyen
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Modèle Conditionnement
17148650 Gris Profil moyen 1 pièce
17148560 Noir Profil moyen 1 pièce
17158560 Noir Profil haut 1 pièce
17168560 Gris Profil haut 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17148650 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000090555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    427.19€ / 1 pièces
    Économisez 282.81€
    39% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Une bordure en vinyle conçue pour correspondre au tapis 3M™. Répond aux besoins d’une transition fluide du revêtement de sol au tapis.
  • À utiliser sur un tapis en vinyle pour fournir un bord fuselé au sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 30 x 0,038 m
À utiliser avec (application) Création d’un bord fuselé au sol
Modèle Profil moyen
Couleur Gris
Longueur (métrique) 30 m
Matériau Vinyle
Largeur (métrique) 0,038 m