Learn More
Matairesinol, TRC
Code produit 30137615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137615 1 mg 1mg
17962795 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1978581MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 580-72-3
Formule moléculaire C20 H22 O6
Poids moléculaire (g/mol) 358.39
Synonyme 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R,4R)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R-trans)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-divanillyl- (8CI), Matairesinol (6CI), (-)-Matairesinol, (3R,4R)-Dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, (8R,8'R)-(-)-Matairesinol
Nom IUPAC (3R,4R)-3,4-bis[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]oxolan-2-one
SMILES COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Matairesinol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1
Poids de la formule 358.1416