Description
- Évitez le gaspillage et réduisez la consommation : ce distributeur de papier essuie-mains moderne et fonctionnel permet une distribution pratique feuille à feuille.
- Améliorez l'hygiène grâce à la distribution un par un : le client ne touche que les serviettes dont il a besoin, et non le distributeur.
- Simplifiez vos routines de nettoyage grâce à l'indicateur de remplissage du distributeur de rouleau, à sa conception facile à nettoyer et Tork Compatibilité avec le nettoyage par vision.
- Répondre aux besoins des sanitaires à forte fréquentation grâce à la grande capacité de ce modèle primé.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de serviettes essuie-mains |
| Couleur | Noir |
| Alternate Part Number | 7322540348958 |
| Capacité | Petites serviettes |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Couvercle à charnière |
| Modèle | Élévation |