Learn More
Corning™ Bioimprimante Matribot™ avec kit de démarrage
Code produit 17750789 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD 3 po.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
17750789 LCD 3 po. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17750789 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La bioimprimante Matribot™ est dotée d’une tête d’impression à température contrôlée et de buses isolées, permettant à l’utilisateur de distribuer et d’imprimer avec des hydrogels thermosensibles sans packs réfrigérants, seaux à glace ou chambre froide. Le pack comprend les fournitures pour la mise en route.
  • Distribuez et imprimez avec des hydrogels thermosensibles sans packs réfrigérants, seaux à glace ou chambre froide, ou des hydrogels nécessitant une température ambiante
  • Utilise une plateforme d’extrusion à seringue avec une tête d’impression à température contrôlée et des buses isolées
  • Lit d’impression chauffant
  • Système à LED UV pour le durcissement
  • Modèles compacts et faciles à nettoyer
  • Étalonnage automatique ou manuel
  • Le logiciel accepte les fichiers STL, OBJ ou AMF et prend en charge les systèmes d’exploitation Windows™ (XP 32 bits/7 et supérieures) ou macOS X (10.6 64 bits/10.7 et supérieures)
  • Comprend le logiciel convivial Corning™ DNA Studio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bioimprimante
Ampérage 6,67 A
Ports de communication Port USB et carte SD
Affichage LCD 3 po.
Modèle Bioimprimante Matribot™
À utiliser avec (application) Impression d’hydrogels thermosensibles
Comprend Alimentation 24 V (1) ; cordon d’alimentation à verrouillage en V EU, 2 m (1) ; cordon d’alimentation à verrouillage en V US, 2 m (1) ; câble USB A mâle à B mâle 1,8 m (1) ; carte SD de 32 Go (1) ; isolateur thermique de buse standard (1), isolateur thermique de buse de microplaque 384 puits (1) ; sonde de surface (1) ; boîte à outils pour l’entretien préventif (1) ; seringues de 2,7 ml avec encre sacrificielle Starter Corning™ (10) ; seringues stériles de 3 ml (5) ; buses de biorinçage coniques de haute précision, 22 G, non stériles (50) ; buses de biorinçage coniques de haute précision, 25 G, non stériles (50) ; buses de biorinçage coniques de haute précision, 27 G, non stériles (50) ; boîte de Pétri (1)
Plage de températures (impériale) 59°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 15°C à 30°C
Poids (impériale) 44 lb
Poids (métrique) 20 kg
Tension 24 V