Learn More
Corning™ Matrice qualifiée hESC Matrigel™, sans LDEV
Code produit 15535739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL (10 mL x 5)
50 mL (5 mL x 10)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15535739 25 mL (10 mL x 5) 1 pièce
15545739 50 mL (5 mL x 10) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535739 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356277
Quantité Prix
1 1895.00€ / 1 pièces
3 1779.60€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Préparation de membrane basale solubilisée provenant de la tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris, tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine (composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Matrice qualifiée CSEh
Sans additif No LDEV
À utiliser avec (application) Croissance et différenciation cellulaires, études métaboliques / toxicologiques, tests de contamination, dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo, études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées
Quantité 25 mL (10 mL x 5)
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris
Contenu et stockage Stocker à -20°C. Éviter les cycles de congélation / décongélation répétés.