Learn More
Corning™ Plaque Matrigel™ à matrice 3D, 384 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 17243494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Transparent
Noir
Nb par paquet:
1
5
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nb par paquet unitSize
17243494 Blanc, Transparent 1 1 pièce
17223494 Noir 5 5 pièces
17233494 Blanc, Transparent 5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17243494 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356258
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La matrice Corning™ Matrigel™ est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris. Elle présente un format à haut débit qui peut être utilisé pour la découverte de médicaments avec des cultures cellulaires 3D telles que les organoïdes, les sphéroïdes ou les tumoroïdes.
  • Format préenduit à haut débit contenant du Matrigel™ et pouvant être utilisé pour les applications de découverte de médicaments avec des cultures cellulaires 3D telles que les organoïdes, les sphéroïdes ou les tumoroïdes
  • Extrait du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris, tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine (composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance.
  • Chaque lot est vérifié pour la cohérence entre les plaques
  • Le produit a fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Facile et pratique car le Matrigel™ est prédistribué dans chaque puits
  • Les formats assurent une cohérence entre les plaques
  • Permet d’utiliser des flux de travaux d’application 3D en sandwich / superposition et intégrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
BreakApart Non
Couvercle Avec couvercle
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc, Transparent
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Traitement de surface Matrice Matrigel
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Non
À utiliser avec (application) Culture cellulaire 3D
Comprend Consignes d’utilisation
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
État réglementaire RUO
Avec rebord Non
Exempt de RNase Non
Couleur du rebord Blanche avec fond transparent