Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™ pour la culture des organoïdes
BIOPHARMA
Code produit 16491434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16491434 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16491434 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356255
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La matrice Corning™ Matrigel™ pour la culture des organoïdes est une préparation de membrane basale solubilisée optimisée pour la culture des organoïdes.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration Dépendant du lot
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
À utiliser avec (application) Culture des organoïdes et flux de travail
Quantité 10 mL
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris
Contenu et stockage -20°C