Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à bouchons à vis à codes-barres 2D Matrix™ de 12 ml
BIOPHARMA
Code produit 10630224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
100 par caisse
4/24 racks de tubes par cas
4/24 racks de tubes par boîte
Portoir
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Non inclus
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
100 pièces
384 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Type de bouchon Stérilité Fit for Purpose Conditionnement
10630224 4/24 racks de tubes par cas Bouchon à vis Stérile Stérile et prêt pour la PCR 96 pièces
10611924 100 par caisse Bouchon à vis Non stérile Stérile et prêt pour la PCR 100 pièces
11912151 Portoir Bouchon à vis Non stérile Prêt pour la PCR 384 pièces
10171773 4/24 racks de tubes par boîte Non inclus Stérile Stérile et prêt pour la PCR 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10630224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    191.70€ / 96 pièces
    Économisez 31.30€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les tubes de stockage à bouchons à vis à codes-barres 2D Thermo Scientific Matrix de volume 12 ml constituent la solution idéale pour le stockage de volumes importants, y compris des échantillons cliniques, des matériels végétaux et tissulaires, ainsi que des poudres.
Un suivi sûr et sécurisé de vos échantillons précieux grâce aux tubes de stockage à bouchon vissé de 12 ml et à code-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™, la solution idéale pour le stockage de grand volume, y compris des échantillons cliniques, des poudres, des tissus et des matières végétales.Notre équipe bénéficie d’une solide réputation en matière d’assistance, notamment pour les équipements et les consommables. Elle est capable de renforcer l’efficacité de votre laboratoire et d’apporter des améliorations simples au suivi des échantillons, grâce aux tubes de stockage à codes-barres 2D Thermo Scientific.
Caractéristiques : 
Suivi sécurisé :
  • Le codes-barres 2D gravé au laser sur le fond de chaque tube permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du portoir et d’associer les données à chaque tube
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite ou VisionMate Wireless peut être utilisé pour lire des tubes simples ou le VisionMate HighSpeed peut être utilisé pour décoder instantanément un portoir complet de tubes
  • Le tube peut être scanné dans une base de données ou un système de suivi ou être intégré via la technologie ActiveX
Format de stockage optimisé :
  • Les tubes sont fournis dans un portoir d’encombrement de microplaque, ce qui permet de stocker davantage d’échantillons et d’optimiser l’espace dans le congélateur
  • Compatibles avec les pipettes électroniques Matrix EXP
  • Couvercle de portoir verrouillable pour un stockage en toute sécurité des échantillons
  • Base du portoir et conception des tubes évitant que ceux-ci ne tournent dans le portoir au moment du débouchage
  • Construction monobloc solide qui permet le stockage à des températures cryogéniques
Contrôle de la qualité rigoureux :
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité et mis en correspondance avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D afin de garantir l’absence de doublons dans toute la gamme de tubes de stockage Thermo Scientific Matrix
  • Chaque tube est testé à 100 % contre les fuites pour garantir l’intégrité du tube et la sécurité des échantillons
  • Un système de correction des erreurs intégré évite toute erreur de lecture des codes-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Matériau PP, Polypropylène avec joint torique en silicone (bouchon)
Conditionnement 4/24 racks de tubes par cas
Code-barres Code-barres 2D
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène avec joint torique en silicone
Capacité (impériale) 0,4057 fl oz.
Type de bouchon Bouchon à vis
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Type de produit Screw Top Tube
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)