Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à codes-barres 2D Matrix™
GREENER_CHOICE
Code produit 11839130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
Conditionnement:
480 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11839130 1 mL 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11839130 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1133.10€ / 480 pièces
    Économisez 591.90€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Garantissez la fiabilité dans les applications de laboratoire grâce à ces tubes en verre à code-barres 2D dans un rack à loquet conforme à l’ANSI.
Compacts et robustes, les tubes à codes-barres 2D Thermo Scientific Matrix sont disponibles dans plusieurs formats allant de 500 μL à 1,4 ml.
Notre équipe bénéficie d'une solide réputation en matière d'assistance, notamment pour les équipements et les consommables. Elle est capable d'apporter des améliorations simples à la gestion des échantillons de votre laboratoire, grâce aux tubes de stockage à codes-barres 2D Matrix et à la gamme VisionMate de lecteurs de codes-barres 2D.
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D unique et permanent est gravé au laser à la base de chaque tube de stockage à code-barres 2D Matrix pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité
  • Répondant aux besoins de débit des laboratoires, les lecteurs de codes-barres 2D VisionMate décodent instantanément les codes-barres 2D de chaque tube
  • Une gamme de lecteurs de codes-barres 2D VisionMate est disponible pour répondre à vos besoins en matière d’applications et de débit
  • Vous pouvez scanner les tubes vers toutes les applications ou bases de données ou les intégrer à l’aide de diverses méthodes — le choix vous appartient
  • Les systèmes VisionMate sont suffisamment flexibles pour permettre d’intégrer les données des codes-barres 2D à divers applications, bases de données et systèmes automatisés
  • Une fois les données relatives aux échantillons stockées, il vous suffit de scanner le tube avec la base de données
  • Fonction de recherche pour accéder instantanément aux informations sur les échantillons et identifier le contenu de chaque tube de stockage
Rack de stockage d’une conception optimale
  • Contrairement aux tubes ou blocs de stockage conventionnels, les tubes de stockage à codes-barres 2D au format 96 Matrix sont fournis dans un encombrement de microplaque exclusif empilable spécialement conçu
  • Les portoirs verrouillables représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse
  • La conception du portoir verrouillable permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse
  • Le couvercle du portoir verrouillable peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée
Contrôle qualité rigoureux
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité, et chaque code-barres mis en correspondance avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix
  • Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité des échantillons
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire
  • Les tubes en verre peuvent être utilisés pour stocker des échantillons dans du DMSO, des solvants chlorés et d’autres produits chimiques agressifs et pour les applications où les composés nouvellement synthétisés doivent être séchés ou lyophilisés
  • Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire
  • Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent une utilisation optimale de l’espace de stockage
Recommandé dans les cas suivants :
  • Récupération d’échantillons individuels
  • Identification instantanée des échantillons
  • Identification et expédition sécurisées des échantillons archivés
  • Stockage des échantillons
  • Suivi des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le code-barres 2D
Capacité (métrique) 1 mL
Matériau verre
Conditionnement 5 Loquet racks de 96 tubes / cas
Quantité 5/boîte (racks de verrouillage de 96 tubes)
Code-barres Code-barres 2D
Gamme de produits Matrix
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)