Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage avec opercule à codes-barres 2D Matrix™
Product Code. 11717849
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 mL
0,5 ml
500 μL
0,75 mL
1,4 mL
1,4 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Fond en V
Plat
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Unit Size:
1 pièce
1000 pièces
960 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Stérilité Type de puits Fit for Purpose Unit Size
11717849 0,75 mL Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 1000 pièces
13015843 1,4 ml Non stérile Plat Prêt pour la PCR 960 pièces
10536074 1,4 ml Non stérile Plat Prêt pour la PCR 1 pièce
11992141 0,5 mL Stérile Fond en V Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
11942111 1,4 mL Non stérile Plat Prêt pour la PCR 960 pièces
11874333 1,4 ml Non stérile Plat Prêt pour la PCR 1000 pièces
10522675 0,75 mL Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 960 pièces
10271880 0,75 mL Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 1 pièce
10562285 1,4 ml Stérile Plat Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
10705132 1,4 ml Non stérile Plat Prêt pour la PCR 960 pièces
10745204 0,75 mL Stérile Fond en V Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
10059552 0,5 ml Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 960 pièces
10111443 500 μL Stérile Fond en V Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
11711208 500 μL Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 960 pièces
11607948 1,4 ml Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 1000 pièces
10640224 1,4 ml Non stérile Fond en V Prêt pour la PCR 960 pièces
10203013 1,4 ml Stérile Fond en V Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11717849 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 373011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.79€
    464.40€ / 1000 pièces
    Économisez 164.39€
    26% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Stockez et assurez le suivi des échantillons dans ces tubes de stockage avec opercule en PP transparent à codes-barres 2D.
Stockez et assurez le suivi des échantillons dans les tubes de stockage avec opercule en polypropylène transparent à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™.La gravure au laser produit un code-barres 2D permanent à contraste élevé offrant une fiabilité et une traçabilité maximales des échantillons composés, biologiques et génomiques.Disponibles en trois tailles, 0,5 ml, 0,75 ml et 1,4 ml, ces tubes peuvent être fermés à l’aide de bouchons à septum Thermo Scientific SepraSeal et stockés à -80°C.Le numéro d’article 3792 est marqué ACT par My Green Lab pour permettre des décisions d’achat de produits durables basées sur des données.
Suivi en toute sécurité :
  • Un code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube avec opercule en polypropylène pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité.
  • Les codes-barres 2D résistent à 100 % au DMSO, idéal pour le traitement et le stockage des composés.
  • Les codes 2D non propriétaires peuvent être scannés en moins d’une seconde dans VisionMate High Speed pour un décodage rapide et un suivi des échantillons.
Conception robuste des racks de stockage :
  • Les tubes de stockage avec opercule Matrix 2D à code-barres sont livrés au format 96 avec un encombrement propriétaire spécialement conçu, empilable et conforme à l’ANSI.
  • Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse.
  • La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse.
  • Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Contrôle qualité rigoureux :
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité.
  • Chaque code-barre est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix.
  • Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos échantillons.
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire :
  • Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de fermeture étanche, y compris les gammes de bouchons robustes et pré-fendus DuraSeals et SepraSeals afin de répondre à vos exigences particulières de stockage.
  • Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire.
  • Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage.
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons, identification instantanée des échantillons, identification fiable des échantillons archivés, expédition sécurisée des échantillons, stockage des échantillons et suivi des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 0,75 mL
Forme du fond Fond en V
Matériau PP (polypropylène)
Conditionnement Bulk, 1000 Tubes
Type de puits Fond en V
Stérilité Non stérile
Capacité (impériale) 0,0253 fl oz.
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Type de produit Tube de stockage avec opercule
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)