Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
BIOPHARMA
Code produit 15480004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 mL
0,5 ml
500 μL
500 L
1 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de produit:
Bouchon vissé avec patch blanc
Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé
Tube à bouchon vissé, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Conditionnement:
480 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Type de produit Conditionnement
15480004 0,5 ml Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15389804 0,5 ml Stérile Tube à bouchon vissé 480 pièces
13415868 500 L Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15573724 0,5 ml Stérile Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D 480 pièces
13466898 500 μL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15389784 1 mL Stérile Tube à bouchon vissé 480 pièces
15419973 1 mL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
12874953 1 mL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
13466888 1 mL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15593704 1 mL Stérile Tube à bouchon vissé, Code-barres linéaire 480 pièces
17258820 0,5 mL Non stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
17268820 0,5 mL Non stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15480004 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3744WP1DBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00€
    678.99€ / 480 pièces
    Économisez 45.01€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL  and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Protection fiable des échantillons
  • Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
  • Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
  • Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
  • Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
  • Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
  • Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
  • Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Tube à bouchon vissé avec étiquette blanche / code-barres 2D
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 0,5 ml
Forme du fond Fond en V
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement 5 Latch Racks of 96 Tubes
Code-barres Code-barres pour tube : Datamatrix 12 x 12 non exclusif avec correction d’erreurs intégrée ECC200 et code EAN 128 linéaire ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI
Capacité (impériale) 0,0169 fl oz.
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Type de produit Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)