Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Matrix™
BIOPHARMA
Code produit 10583055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Imprimé:
Alphanumeric
Blank
Conditionnement:
10 Loquet racks de 96 tubes
10 Prenez des racks de 96 tubes
10 transporteurs de recharge de 96 tubes
10 portoirs verrouillables de 96 tubes
10 racks verrouillables de 96 tubes
En vrac , 1000/Case
En vrac, 1000/boîte
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Imprimé Conditionnement Stérilité Fit for Purpose Conditionnement
10583055 Blank 10 Loquet racks de 96 tubes Stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
11587399 Alphanumeric 10 transporteurs de recharge de 96 tubes Non stérile Prêt pour la PCR 960 pièces
10630784 Blank En vrac, 1000/boîte Non stérile Prêt pour la PCR 1000 pièces
10111923 Alphanumeric 10 Prenez des racks de 96 tubes Non stérile Prêt pour la PCR 960 pièces
10785204 Blank 10 transporteurs de recharge de 96 tubes Stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
10620224 Blank En vrac , 1000/Case Non stérile Prêt pour la PCR 1000 pièces
10622114 Alphanumeric 10 racks verrouillables de 96 tubes Non stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
11838433 Blank 10 Prenez des racks de 96 tubes Non stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
10775204 Blank 10 Loquet racks de 96 tubes Non stérile Prêt pour la PCR 960 pièces
10661544 Blank 10 transporteurs de recharge de 96 tubes Non stérile Prêt pour la PCR 960 pièces
10496163 Alphanumeric 10 Loquet racks de 96 tubes Stérile Stérile et prêt pour la PCR -
10651544 Blank 10 Loquet racks de 96 tubes Stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
10131493 Alphanumeric 10 Loquet racks de 96 tubes Non stérile Prêt pour la PCR 960 pièces
10775974 Blank 10 Loquet racks de 96 tubes Non stérile Prêt pour la PCR 960 pièces
10581325 Alphanumeric 10 portoirs verrouillables de 96 tubes Stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
11820462 Alphanumeric 10 portoirs verrouillables de 96 tubes Stérile Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10583055 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    293.00€ / 960 pièces
    Économisez 49.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-03-2027
Stockez vos échantillons précieux lorsque le suivi 2D n’est pas nécessaire dans les tubes de stockage vierges et alphanumériques à haute densité.
Stockez vos échantillons précieux lorsque le suivi 2D n’est pas nécessaire dans les tubes de stockage vierges et alphanumériques à haute densité Thermo Scientific™ Matrix, proposés dans des portoirs compatibles avec un usage manuel et avec l’automatisation. L’identification visuelle des échantillons est facilitée par le code alphanumérique qui se trouve sur le fond de chaque tube, et les tubes sont compatibles avec l’ensemble de la gamme de joints et d’équipements de bouchage. Idéaux pour l'augmentation graduelle du stockage d’échantillons sur microplaque ou bloc à puits profonds.
Caractéristiques :
Excellente qualité
  • Les tubes de stockage Matrix sont fabriqués en polypropylène vierge de qualité médicale
  • Les tubes sont testés contre les fuites à 100 % pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Les tubes sont validés exempts de DNAse, de RNAse, d’endotoxines et de cytotoxines
Rack de stockage d’une conception optimale
  • Contrairement aux tubes ou blocs de stockage standard, les tubes de stockage alphanumériques et vierges Thermo Scientific Matrix sont fournis dans des portoirs de tubes spécifiques, empilables, d’un encombrement minime et verrouillables de 96 tubes, permettant d’atteindre et de récupérer des échantillons individuels
  • Permettent d’accéder aux pipettes multicanaux et éliminent tout risque de contamination grâce au couvercle qui, une fois ouvert, n’entre jamais en contact avec la paillasse
  • Compatibles avec la manipulation automatisée de liquides, puisque le couvercle peut être soulevé par votre robotique au cours d’applications à haut débit
Identifications claires
  • Clairement identifiés par une impression en contraste située sur le fond de chaque tube, qui signale l’emplacement du tube sur son rack pour faciliter son identification
  • Facilité d’identification visuelle améliorée grâce aux options de bouchage de couleur SepraSeal ou à l'étiquetage sur le côté du tube réalisé à l’aide du système ID Scribe
Options de bouchage
  • Il existe plusieurs options de fermeture, tels que les gammes Thermo Scientific Matrix CapMats et CapStrips pour la fermeture de plusieurs tubes, et les systèmes de bouchage Thermo Scientific Matrix SepraSeal et DuraSeal pour la fermeture, l’accès et la perforation de tubes individuels
  • Grâce à la thermosoudeuse Thermo Scientific SuperSealer, le scellage est étanche et sécurisé à chaque fois
Compatibles avec :
Systèmes de bouchage, SepraSeals, Duraseal, SuperSealer, ID Scribe
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération d'échantillons individuels ; Expédition d'échantillons ; Stockage d'ADN, de composés ou d'autres échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,75 mL
Matériau PP
Conditionnement 10 Loquet racks de 96 tubes
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 0,0253 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Imprimé Blank
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Type de produit Tube de stockage vide
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)