Learn More
Thermo Scientific™ Blocs de stockage Matrix™ DeepWell, 96 puits, 1 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 10131583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Carrées
Rond
Volume (métrique) des puits:
240 μl
1200 μl
2200 μl
Conditionnement:
40 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Type de puits Volume (métrique) des puits unitSize
10131583 Non stérile Rond 1200 μl 40 pièces
10101303 Stérile Rond 1200 μl -
10385023 Non stérile Rond 2200 μl 40 pièces
10462214 Stérile Rond 2200 μl 40 pièces
10611354 Non stérile Carrées 240 μl 80 pièces
10069932 Stérile Carrées 240 μl 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10131583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 421111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    298.80€ / 40 pièces
    Économisez 86.20€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces blocs de stockage DeepWell™ comme plaques mères lors de la création de bibliothèques de composés à partir d’instruments de manipulation de liquides automatisés.
Lors de la création de bibliothèques de composés à l’aide d’instruments automatisés de manipulation des liquides, utilisez les blocs de stockage Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell comme plaque mère. Ces blocs solides sont fabriqués en PP et sont résistants aux produits chimiques, répondant ainsi à toutes les spécifications de microplaques standard. La conception unique de puits en cheminée du bloc de 1 ml réduit le risque de contamination croisée entre les puits pendant le pipetage, tandis que le bloc de 2 ml a des côtés biseautés pour faciliter la manipulation et le positionnement sur les systèmes robotisés.
Caractéristiques :
  • Index alphanumérique simplifiant l'identification des puits.
  • Encombrement standard pour l’industrie garantissant la compatibilité avec les scelleuses, les empileurs et les manipulateurs de liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 40 sachets, 40 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Naturel
Type de produit Bloc de stockage DeepWell
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau PP
Volume (métrique) des puits 1200 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1000 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Nbre par carton 40
Nb par paquet 40
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.