Learn More
IKA™ MATRIX Delta Plus
GREENER_CHOICE
Code produit. 16208681 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Affichage:
TFT
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16208681
Marque: IKA™ 0030000717
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
MATRIX Delta Plus chauffe et refroidit de manière fiable avec des inserts variables. Qu’il s’agisse d’échantillons de sang, d’agents pharmaceutiques, d’échantillons d’ADN/ARN ou de dosages ELISA, les flacons et les plaques de réaction, même de plus petits volumes, sont trempés de manière fiable dans toutes les applications de laboratoire.
  • L’affichage clair et large avec une structure de menu pratique permet un fonctionnement intuitif
  • Réduction du temps d’attente grâce à des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de 5,5°C/min (chauffage) ou 2°C/min (refroidissement, à la température de consigne entre la température ambiante et 30°C en dessous de la température ambiante)
  • Dispositif de fixation à retrait rapide pour un changement rapide et facile des inserts / fixations ainsi qu’une détection automatique des fixations
  • Performances automatiques des tâches de chauffage et de refroidissement grâce aux variations de température programmables. Le boîtier en aluminium moulé assure un positionnement sécurisé, une excellente stabilité et une robustesse, tout au long de son utilisation
L’appareil est parfaitement adapté à de nombreuses applications dans les laboratoires, telles que :
  • Trempage des échantillons
  • Synthèse de l’ADNc
  • Liaison de la catalyse enzymatique de l’ARN ou de l’ADN (ligature)
  • Dégel doux des matériaux d’échantillon
  • Changement structurel de l’ADN, de l’ARN et des protéines (dénaturation)
  • Dosages ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0,3 kg
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Type de bouchon Prise EU
Précision de la température 0,5°C
Résolution de la température 1°C
Uniformité de la température 0,5°C
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Boîtier moulé en aluminium
Dimensions (L x l x H) 351 x 216 x 127 mm
Poids (métrique) 9,5 kg
Affichage TFT
À utiliser avec (équipement) 0030001253 MATRIX Couvercle, 0030001244 MATRIX ThermoCover, 0030000853 MATRIX PCR 96 Attachement, 0030000857 MATRIX Attachement PCR 384, 0030000840 MATRIX Attachement 0,5 mL, 0030000829 MATRIX Attachement 1,5 mL, 0030000834 MATRIX Attachement 2,0 mL, 0030000859 MATRIX Attachement 5 mL, 0030000844 MATRIX Attachement 12 mL, 0030000821 MATRIX Attachement 15 mL, 0030000863 MATRIX Attachement 50 mL, 0030000848 MATRIX Attachement Cryo
Plage d’humidité 80%
Comprend Cordon d’alimentation ; câble USB
Type de plateforme Attachements échangeables
Plage de durée 0 à 6 000 min