Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta F0.5
GREENER_CHOICE
Code produit. 16228681 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16228681
Marque: IKA™ 0030000747
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
IKA MATRIX Orbital Delta F0.5 mélange et chauffe avec un insert fixe pour tubes de 24 x 0,5 mL. Qu’il s’agisse d’échantillons de sang, d’agents pharmaceutiques, d’échantillons d’ADN/ARN ou de dosages ELISA, les échantillons, même de plus petits volumes, se mélangent de manière fiable et intégrale dans toutes les applications de laboratoire.
  • L’affichage clair et large avec une structure de menu pratique permet un fonctionnement intuitif
  • Les vitesses pouvant atteindre 2 000 tr/min et diamètre de l’agitateur de 3 mm garantissent un mélange rapide et efficace du liquide
  • Deux modes de vitesse différents pour le chauffage léger des échantillons
  • Les rampes programmables permettent l’exécution automatique des tâches de mélange et de chauffage
  • Adaptation intelligente de la vitesse en fonction de l’insert, l’attachement et le volume de remplissage
  • Le boîtier en fonte d’aluminium garantit en permanence positionnement sécurisé, excellente stabilité et robustesse.
  • Pas de contamination croisée et résultat optimal du mélange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Capacité de charge (métrique) 0,3 kg
Précision du contrôle de la vitesse Étapes de 11 tr/min
Vitesse de rotation 0 à 2 000 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante de 4°C à 100°C
Capacité Tubes : 24 x 38 ml
Capacité de tube 0,5 mL
Type de bouchon Prise EU
Précision de la température 0,5°C
Résolution de la température 1°C
Uniformité de la température 0,5 (de 20°C à 45°C) ; 1,5°C
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Boîtier moulé en aluminium
Dimensions (L x l x H) 351 x 216 x 149 mm
Poids (métrique) 9,2 kg
Affichage TFT
Plage d’humidité 80%
Comprend Cordon d’alimentation ; câble USB
Nbre de positions 24
Type de plateforme Attachement fixe
Plage de durée 0 à 6 000 min