Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta F1.5
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’affichage clair et large avec une structure de menu pratique permet un fonctionnement intuitif
- Les vitesses pouvant atteindre 1 500 tr/min et diamètre de l’agitateur de 3 mm garantissent un mélange rapide et efficace du liquide
- Deux modes de vitesse différents pour le chauffage léger des échantillons
- Les rampes programmables permettent l’exécution automatique des tâches de mélange et de chauffage
- Adaptation intelligente de la vitesse en fonction de l’insert, l’attachement et le volume de remplissage
- Le boîtier en fonte d’aluminium garantit en permanence positionnement sécurisé, excellente stabilité et robustesse
- Pas de contamination croisée et résultat optimal du mélange
Spécification
Spécification
| Orbite | 3 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 0,3 kg |
| Précision du contrôle de la vitesse | Étapes de 12 tr/min |
| Vitesse de rotation | 0 à 1 500 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de 4°C à 100°C |
| Capacité de tube | 1,5 ml |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Précision de la température | 0,5°C |
| Résolution de la température | 1°C |
| Uniformité de la température | 0,5 (de 20°C à 45°C) ; 1,5°C |
| Afficher plus |