Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta F2.0
Code produit 16258681 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
0 à 1 500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
16258681 0 à 1 500 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16258681 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0030000753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2861.10€
    2736.00€ / 1 pièces
    Économisez 125.10€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
IKA MATRIX Orbital Delta F2.0 mélange et chauffe avec un insert fixe pour 24 tubes de 2,0 ml. Qu'il s'agisse d'échantillons de sang, de produits pharmaceutiques, d'échantillons d'ADN/ARN ou ELISA analyses – Même les échantillons de très faible volume se mélangent de manière fiable et complète dans toutes les applications de laboratoire.
  • L’affichage clair et large avec une structure de menu pratique permet un fonctionnement intuitif
  • Les vitesses pouvant atteindre 1 500 tr/min et diamètre de l’agitateur de 3 mm garantissent un mélange rapide et efficace du liquide
  • Deux modes de vitesse différents pour le chauffage léger des échantillons
  • Les rampes programmables permettent l’exécution automatique des tâches de mélange et de chauffage
  • Adaptation intelligente de la vitesse en fonction de l’insert, l’attachement et le volume de remplissage
  • Le boîtier en fonte d’aluminium garantit en permanence positionnement sécurisé, excellente stabilité et robustesse •Aucune contamination croisée et résultat de mélange optimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Capacité de charge (métrique) 0,3 kg
Précision du contrôle de la vitesse Étapes de 14 tr/min
Vitesse de rotation 0 à 1 500 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiant +4° jusqu'à 100 °C
Capacité Tubes
Type de prise Prise EU
Précision de la température 0,5°C
Uniformité de la température 0,5 (de 20°C à 45°C) ; 1,5°C
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Boîtier moulé en aluminium
Poids (métrique) 9,2 kg
Affichage TFT
Plage d’humidité 80%
Comprend Cordon d’alimentation ; câble USB
Nbre de positions 24
Type de plateforme Attachement fixe
Plage de durée 0 à 6 000 min