Få mere at vide
Få mere at vide
IKA™ MATRIX Orbital Delta FP
Shop alle IKA produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Orbite:
3 mm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivelse
- L’affichage clair et large avec une structure de menu pratique permet un fonctionnement intuitif
- Verrouillage rapide stable pour un changement rapide et facile des inserts et des attachements et détection automatique des attachements
- Les vitesses pouvant atteindre 2 000 tr/min et diamètre de l’agitateur de 3 mm garantissent un mélange rapide et efficace du liquide
- Deux modes de vitesse différents pour le chauffage léger des échantillons
- Les rampes programmables permettent l’exécution automatique des tâches de mélange et de chauffage
- Adaptation intelligente de la vitesse en fonction de l’insert, l’attachement et le volume de remplissage
- Le boîtier en fonte d’aluminium garantit en permanence positionnement sécurisé, excellente stabilité et robustesse
- Pas de contamination croisée et résultat optimal du mélange.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbite | 3 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 0,3 kg |
| Précision du contrôle de la vitesse | Étapes de 13 tr/min |
| Vitesse de rotation | 0 à 2 000 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de 4°C à 100°C |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Précision de la température | 0,5°C |
| Uniformité de la température | 0,5 (de 20°C à 45°C) ; 1,5°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Matériau | Boîtier moulé en aluminium |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion