Learn More
IKA™ Matrice Orbital Delta Plus
Code produit 16218681 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
16218681 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16218681 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0030000731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3052.92€
    2839.00€ / 1 pièces
    Économisez 213.92€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le MATRIX Orbital Delta polyvalent mélange, chauffe et refroidit de manière fiable avec des inserts variables. Qu’il s’agisse d’échantillons de sang, d’agents pharmaceutiques, d’échantillons d’ADN/ARN ou de dosages ELISA, les flacons et les plaques de réaction, même de plus petits volumes, sont mélangés et trempés de manière fiable dans toutes les applications de laboratoire.
  • L’affichage clair et large avec une structure de menu pratique permet un fonctionnement intuitif
  • Dispositif de fixation à retrait rapide pour un changement rapide et facile des inserts / fixations ainsi qu’une détection automatique des fixations
  • Mélange rapide et efficace de liquides à une vitesse max. de 3 000 tr/min et avec un diamètre max. d’agitateur de 3 mm
  • Réduction du temps d’attente grâce à des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de 6°C/min (chauffage) ou 2,5°C/min à la température de consigne supérieure à la température ambiante (refroidissement, 0,5°C/min à la température de consigne entre la température ambiante et 15°C en dessous de la température ambiante)
  • Deux modes de vitesse différents pour le contrôle de la température spécifique à l’échantillon
  • Exécution automatique des tâches de mélange, de chauffage et de refroidissement grâce à des rampes programmables
  • Large gamme d’inserts pour récipients et plaques de réaction
  • Adaptation intelligente de la vitesse à l’insert, l’attachement et le volume de remplissage
  • Le boîtier en fonte d’aluminium garantit en permanence positionnement sécurisé, excellente stabilité et robustesse
  • Pas de contamination croisée et résultat optimal du mélange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Capacité de charge (métrique) 0,3 kg
Précision du contrôle de la vitesse Étapes de 10 tr/min
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Plage de températures (métrique) 1°C à 100°C
Type de prise Prise EU
Précision de la température 0,5°C
Résolution de la température 1°C
Uniformité de la température 0,5°C
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Boîtier moulé en aluminium
Dimensions (L x l x H) 351 x 216 x 127 mm
Poids (métrique) 9,5 kg
Affichage TFT
À utiliser avec (équipement) 0030001253 MATRIX Couvercle, 0030001244 MATRIX ThermoCover, 0030000853 MATRIX PCR 96 Attachement, 0030000857 MATRIX Attachement PCR 384, 0030000840 MATRIX Attachement 0,5 mL, 0030000829 MATRIX Attachement 1,5 mL, 0030000834 MATRIX Attachement 2,0 mL, 0030000859 MATRIX Attachement 5 mL, 0030000844 MATRIX Attachement 12 mL, 0030000821 MATRIX Attachement 15 mL, 0030000863 MATRIX Attachement 50 mL, 0030000848 MATRIX Attachement Cryo
Plage d’humidité 80%
Comprend Cordon d’alimentation ; câble USB
Type de plateforme Attachements échangeables
Plage de durée 0 à 6 000 min