Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 1,0 ml Matrix™
BIOPHARMA
Code produit 11622010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Vert
pourpre
rouge
s/o
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
480 tubes en vrac
5 portoirs de 96 tubes
cas
Conditionnement:
480 pièces
4800 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Couleur Conditionnement Conditionnement
11622010 Blanc Transparent 480 tubes en vrac 480 pièces
10725784 Incolore Transparent cas 480 pièces
11661990 rouge Transparent 480 tubes en vrac 480 pièces
11652000 Jaune Transparent 480 tubes en vrac 480 pièces
11631960 Bleu Transparent 480 tubes en vrac 480 pièces
12811981 Vert Transparent 480 tubes en vrac 480 pièces
11681980 pourpre Transparent 480 tubes en vrac 480 pièces
10089692 Incolore Transparent cas 480 pièces
12821991 rouge Transparent 5 portoirs de 96 tubes -
12841991 Jaune Transparent 5 portoirs de 96 tubes 480 pièces
12891981 Bleu Transparent 5 portoirs de 96 tubes -
12801991 Vert Transparent 5 portoirs de 96 tubes 480 pièces
12831991 Blanc Transparent 5 portoirs de 96 tubes 480 pièces
12811991 pourpre Transparent 5 portoirs de 96 tubes 480 pièces
10486143 s/o Transparent cas 480 pièces
12336263 s/o Ambré 5 portoirs de 96 tubes 4800 pièces
12326263 rouge Ambré 5 portoirs de 96 tubes 480 pièces
13426888 Incolore Transparent 5 portoirs de 96 tubes 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11622010 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3740WHI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    330.30€ / 480 pièces
    Économisez 144.70€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml à bouchons à vis.
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
  • Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
  • Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Couleur de bouchon Blanc
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 1 mL
Forme du fond Fond en V
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement 480 tubes en vrac
Code-barres Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Type de produit Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)