Learn More
Beskrivelse
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
- Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
- Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
- Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
- Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
- Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
- Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
- Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
- Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
- Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
- Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur | Transparent |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Autoclavable | Non |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Forme du fond | Fond en V |
| Matériau | PP vierge de qualité médicale classe VI |
| Conditionnement | 480 tubes en vrac |
| Code-barres | Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée |
| Gamme de produits | Matrix |
| Stérilité | Stérile |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.