Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons vissé pour tubes, plateaux de bouchons et inserts pour bouchons Matrix™
BIOPHARMA
Code produit 11577429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Incolore
Jaune
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Type de produit:
Bouchon pour tube cryogénique
Bouchon à vis
Insert du bouchon à vis
Plateau à bouchon fileté
Conditionnement:
480 pièces
5 pièces
500 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Conditionnement
11577429 Jaune Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11902261 Noir Bouchon à vis 500 pièces
11932261 Orange Bouchon à vis 500 pièces
11942261 Rose Bouchon à vis 500 pièces
11865482 Gris Plateau à bouchon fileté 480 pièces
11875482 Rose Plateau à bouchon fileté 480 pièces
10736554 Incolore Bouchon pour tube cryogénique 500 pièces
11632000 Rouge Bouchon pour tube cryogénique 500 pièces
10780140 Jaune Bouchon pour tube cryogénique -
11681970 Vert Bouchon pour tube cryogénique -
10401908 Blanc Bouchon pour tube cryogénique -
11651990 Violet Bouchon pour tube cryogénique 500 pièces
10040273 Rouge Insert du bouchon à vis 500 pièces
12865601 Incolore Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
12635326 Incolore Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11642000 Rouge Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
11718366 Rouge Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11919155 Jaune Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11612010 Jaune Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
10290740 Bleu Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
11909155 Bleu Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11317201 Vert Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
11855482 Vert Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11895482 Blanc Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
11377201 Violet Bouchon pour tube cryogénique 480 pièces
11885482 Violet Bouchon pour tube cryogénique 5 pièces
11601970 Bleu Bouchon à vis 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 11577429 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    74.43€ / 5 pièces
    Économisez 37.92€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur, disponibles en rack dans des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur.Les bouchons à vis et inserts pour tubes Thermo Scientific™ Matrix™ sont disponibles en rack sur des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Conception de bouchon supérieure
  • Les bouchons avec joint d’étanchéité assurent la protection de vos échantillons critiques tout au long du stockage
  • Le joint souple se comprime pour garantir une étanchéité appropriée, empêchant toute contamination à partir de l’extérieur du tube
  • Matériau des bouchons : polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale, avec joint torique en silicone vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196ºC
Les options de bouchon simplifient l’identification des échantillons
  • Les plateaux de bouchons se présentent au format de microplaques standard compatibles avec les équipements automatisés
  • Les bouchons sont disponibles en sept options de couleur pour permettre l’identification des échantillons
  • Les inserts de bouchon viennent s’enfoncer dans les bouchons pour créer un ajustement parfait ; les inserts sont amovibles
  • Les inserts sont disponibles en six couleurs
Tous les bouchons et les inserts sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon pour tube cryogénique
Matériau ABS
Couleur Jaune
Conditionnement 5 Empty Trays for 96 Caps
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready