Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de bouchons septum étanches Matrix™ SepraSeal et DuraSeal
Code produit 11373772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de produits:
Matrix™ Duraseal
Matrix™ SepraSeal
Description:
Bouchons en vrac
Mats, Pre-Split
Préfendus, stériles
Tapis
Tapis, bleus
Tapis, gris
Tapis, jaunes
Tapis, pré-fendus, bleus
Tapis, pré-fendus, gris
Tapis, pré-fendus, jaunes
Tapis, pré-fendus, rouges
Tapis, pré-fendus, stériles, bleus
Tapis, pré-fendus, stériles, gris
Tapis, pré-fendus, stériles, jaunes
Tapis, pré-fendus, stériles, rouges
Tapis, pré-fendus, stériles, verts
Tapis, pré-fendus, stériles, violets
Tapis, pré-fendus, verts
Tapis, pré-fendus, violets
Tapis, rouges
Tapis, stériles, bleus
Tapis, stériles, gris
Tapis, stériles, jaunes
Tapis, stériles, rouges
Tapis, stériles, verts
Tapis, stériles, violets
Tapis, verts
Tapis, violets
Couleur:
Rouge
Vert
bleu
gris
jaune
naturel
pourpre
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Unit Size:
10 pièces
960 pièces
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Gamme de produits Description Couleur Stérilité Unit Size
11373772 Matrix™ SepraSeal Tapis, bleus bleu Non stérile 960 pièces
11741208 Matrix™ SepraSeal Tapis, bleus bleu Non stérile 10 pièces
11731218 Matrix™ SepraSeal Tapis, verts Vert Non stérile 960 pièces
11751218 Matrix™ SepraSeal Tapis, gris gris Non stérile 960 pièces
11741218 Matrix™ SepraSeal Tapis, violets pourpre Non stérile 960 pièces
11711218 Matrix™ SepraSeal Tapis, rouges Rouge Non stérile 960 pièces
11721218 Matrix™ SepraSeal Tapis, jaunes jaune Non stérile 960 pièces
11855462 Matrix™ SepraSeal Tapis, stériles, bleus bleu Stérile 960 pièces
11865462 Matrix™ SepraSeal Tapis, stériles, verts Vert Stérile 960 pièces
11875462 Matrix™ SepraSeal Tapis, stériles, gris gris Stérile 960 pièces
11895462 Matrix™ SepraSeal Tapis, stériles, violets pourpre Stérile 960 pièces
11805472 Matrix™ SepraSeal Tapis, stériles, rouges Rouge Stérile 960 pièces
11815472 Matrix™ SepraSeal Tapis, stériles, jaunes jaune Stérile 960 pièces
12094148 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, bleus bleu Non stérile 960 pièces
12987365 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, verts Vert Non stérile -
12997365 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, gris gris Non stérile -
12907375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, violets pourpre Non stérile 960 pièces
12004158 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, rouges Rouge Non stérile 960 pièces
12014158 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, jaunes jaune Non stérile 10 pièces
12927375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, jaunes jaune Non stérile 960 pièces
11912251 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, stériles, bleus bleu Stérile 960 pièces
12947375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, stériles, verts Vert Stérile 960 pièces
12957375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, stériles, gris gris Stérile 960 pièces
12967375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, stériles, violets pourpre Stérile 960 pièces
12977375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, stériles, rouges Rouge Stérile -
12987375 Matrix™ SepraSeal Tapis, pré-fendus, stériles, jaunes jaune Stérile 960 pièces
10161293 Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split naturel Non stérile 960 pièces
10019552 Matrix™ Duraseal Bouchons en vrac naturel Non stérile -
10385213 Matrix™ SepraSeal Tapis naturel Non stérile 960 pièces
11826103 Matrix™ SepraSeal Préfendus, stériles naturel Stérile -
10233393 Matrix™ SepraSeal Tapis naturel Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11373772 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4463BLU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    109.00€ / 960 pièces
    Économisez 56.00€
    33% de réduction
Se alle kampagner
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Adaptés à de nombreuses applications et exigences de stockage. Ces options de fermeture flexibles permettent d’automatiser le perçage, l’identification visuelle et d’améliorer la stérilité.
Adaptés à de nombreuses applications et exigences de stockage. Les solutions de bouchons septum étanches pour tubes Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal et DuraSeal complètent la gamme innovante de tubes de stockage codés Thermo Scientific Matrix 2D ou non 2D. Disponibles dans une vaste gamme de formats permettant l’automatisation du perçage, de l’identification visuelle et l’amélioration de la stérilité afin de répondre à vos besoins de stockage.
Options d’accès à l’échantillon
  • Conçus pour le stockage jusqu’à -20°C, les tapis Matrix SepraSeal sont disponibles en version stérile, non stérile, solide, ou pré-percée, ainsi qu’en plusieurs couleurs pour une identification visuelle rapide des échantillons
  • Les bouchons septum non percés peuvent être enlevés des tubes à l’aide de l’outil de retrait de bouchons Thermo Scientific Matrix SepraSeal ou encore percés une seule fois
  • Pour les applications exigeant un accès répété aux échantillons, les bouchons pré-percés Matrix SepraSeal peuvent être percés au moyen d’un équipement de manipulation automatique de liquides, sans effort de pression excessif ni altération de l’étanchéité grâce à une fermeture automatique
  • Pour les applications exigeant un stockage jusqu’à -80°C, les DuraSeal installés de manière permanente constituent une option SepraSeal extrêmement robuste—Ils peuvent être également utilisés pour les procédures de perçage répétitive
  • La conception pré-percée et en forme de V des Matrix DuraSeals permet de guider avec fiabilité et précision les aiguilles du système de manipulation automatique des liquides dans le même emplacement sur plusieurs perçages—La conception auto-étanche permet quant à elle de maintenir l’intégrité de l’échantillon et empêche les pertes pendant le stockage
Flexibilité des applications
  • L’élastomère garantit le maintien des performances d’étanchéité, notamment après le perçage répété des bouchons
  • La solution de bouchons septum étanches pour tubes de type Matrix SepraSeal garantit la fermeture étanche des tubes individuels tout en offrant la possibilité d’appliquer 96 bouchons en une seule opération
  • Disponible sous forme de tapis de 96 bouchons, ce système de bouchons septum garantit la protection et l’intégrité des échantillons lorsqu’il est scellé à l’aide du dispositif Thermo Scientific SuperSealer
  • Après avoir scellé le tapis de bouchons à l’aide du SuperSealer, il suffit de procéder au retrait du film de protection pour obtenir 96 tubes fermés individuellement — idéal pour les applications exigeant de nombreux perçages
  • Le système de bouchons septum étanches Matrix DuraSeal est disponible en vrac ou pré-installé sur un vaste choix de tubes de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gamme de produits Matrix™ SepraSeal
Couleur bleu
Description Tapis, bleus
Nbre par carton 960/Carton
Stérilité Non stérile
Type de produit Bouchon pour tube cryogénique
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.