Learn More
Mavatrep, MedChemExpress
Code produit. 16437218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16437218
Marque: Medchem Express HY16935
MedChemExpress Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.
Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mavatrep
Forme physique Solid
CAS 956274-94-5
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H21F3N2O
Synonyme JNJ-39439335
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (39.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C)(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=C3N=C(/C=C/C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)NC3=C2
Poids moléculaire (g/mol) 422.44
Poids de la formule 422.44
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.