Learn More
Brannan Max Min Digital Reading Thermometer For Batch Sampling
Code produit 32214736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C to 50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
32214736 -10°C to 50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32214736 Fournisseur Brannan Code fournisseur 22/106/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.68€
    30.60€ / 1 pièces
    Économisez 21.08€
    40% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Features a 2 m cable for connection to an external temperature sensor.
  • Maximum and minimum temperature recording feature with high/low temperature alarm settings
  • Maximum and minimum recording facility
  • Internal temperature range: -10°C to +50°C
  • External temperature range: -50°C to +70°C
  • Switchable between Celsius and Fahrenheit
  • Main body includes magnet, clip and stand
Spécification
Taille de flacon 30 mL
Certifications/Conformité CE/RoSH/WEEE
Dimensions (L x l x H) 6.3 x 1.5x 6.3 cm
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Monitor Sample Temperatures in Controlled Storage
Comprend 30 mL Polypropylene Bottle
Longueur (impériale) du câble 2 m
Longueur (métrique) 6.3 cm
Matériau ABS Plastic
Résolution 0.1°C
Type de produit Batch Sampling Thermometer
Température max. (impériale) 122°F (internal), 158°F (external)
Température max. (métrique) 50°C (internal), 70°C (external)
Température (impériale) min. 14°F (internal), -58°F (external)
Température min. (métrique) -10°C (internal), -50°C (external)
Plage de températures (impériale) 14°F to 122°F
Plage de températures (métrique) -10°C to 50°C
Calibrated No
Type de batterie AAA
Subdivision 0.1°C
Affichage Digital LCD
Largeur (métrique) 1.5 cm
Couleur White